Print…
2-Metilpentano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
M0382-25ML M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA 16 EUR
TCIAM0382-25ML TCIAM0382-500ML
2-Metilpentano ≥98.0% (por GC)
2-Metilpentano
Fórmula: C₆H₁₄
Peso Molecular: 86.18 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Fusão: -154
Ponto de Inflamação: –20°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009406
Número CAS: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469cf67251f313da1eb016500b32132edfc419c4&vid=a651f809c9bc4bedbd4879f52ebb36cba2eef8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %