Print…
Esqualano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0096-25ML H0096-500ML H0096-100ML
TCIAH0096-25MLEA 17 EUR
TCIAH0096-25ML TCIAH0096-500ML TCIAH0096-100ML
Esqualano ≥98.0% (por GC)
Esqualano
Fórmula: C₃₀H₆₂
Ponto de ebulição: 470 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 217°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008953
Número CAS: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 14,08767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc585732f3219059f5d58ada0ee2af21c5e45a33&vid=41e786f4424032b897537ac51ee5d7d35408f6bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %