Print…
2,3-Dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0690-25ML D0690-5ML D0690-500ML
TCIAD0690-25MLEA 38 EUR
TCIAD0690-25ML TCIAD0690-5ML TCIAD0690-500ML
2,3-Dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethylbutane
Fórmula: C₆H₁₄
Ponto de ebulição: 58°C
Densidade: 0,6615 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –29°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008925
Número CAS: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e12b41740ff1d82b6163cc483391e925e66df94&vid=efadd8081432b6c89ca1ded9e8a24e9cbd59da40&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %