Print…
2,2-Dimethylpentane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1673-1ML D1673-5ML
TCIAD1673-1MLEA 30 EUR
TCIAD1673-1ML TCIAD1673-5ML
2,2-Dimethylpentane ≥99.0% (por GC)
2,2-Dimethylpentane
Fórmula: C₇H₁₆
Ponto de ebulição: 79°C
Densidade: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009404
Número CAS: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&vid=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %