2,2-Dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D0689-25ML
D0689-100ML
TCIAD0689-25MLEA
49
EUR
TCIAD0689-25ML
TCIAD0689-100ML
2,2-Dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethylbutane
Fórmula:
C₆H₁₄ Ponto de ebulição: 49°C Ponto de Fusão: -100°C Densidade: 0,649 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: -48°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009321 Número CAS: 75-83-2 EINECS: 200-906-8 UN: 1208 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |