Isooctano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T0481-25ML
T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA
16
EUR
TCIAT0481-25ML
TCIAT0481-500ML
Isooctano ≥99.0% (por GC)
Isooctano
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Ponto de ebulição: 99°C Ponto de Fusão: –107 °C Densidade: 0,692 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: -9°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008943 Número CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 14,05193 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |