Print…
Isopentylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
I0082-25ML I0082-500ML I0082-100ML
TCIAI0082-25MLEA 17 EUR
TCIAI0082-25ML TCIAI0082-500ML TCIAI0082-100ML
Isopentylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Isopentylamine
Fórmula: C₅H₁₃N
Peso Molecular: 87.16 g/mol
Ponto de ebulição: 97°C
Ponto de Fusão: -68
Ponto de Inflamação: –1°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008203
Número CAS: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a9477bf00f499ebc6d894aee427dcd49e04f98&vid=faae898fa059b780c09c81af8dcb70db4d0fee2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %