Print…
2-Chloro-2-methylbutane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0200-25ML C0200-500ML C0200-100ML
TCIAC0200-25MLEA 40 EUR
TCIAC0200-25ML TCIAC0200-500ML TCIAC0200-100ML
2-Chloro-2-methylbutane ≥97.0% (por GC)
2-Chloro-2-methylbutane
Fórmula: C₅H₁₁Cl
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0,8591 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000818
Número CAS: 594-36-5
EINECS: 209-836-2
UN: 1107
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=991f023387ce32015222879d065e07dd20e24826&vid=5d54bcf9cde05fa3cd4bc933b914b00610d121d6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8610 to 0.8680
Refractive index n20/D 1.4040 to 1.4060