Print…
1-Chloro-3-methylbutane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0199-25ML C0199-500ML
TCIAC0199-25MLEA 35 EUR
TCIAC0199-25ML TCIAC0199-500ML
1-Chloro-3-methylbutane ≥98.0% (por GC)
1-Chloro-3-methylbutane
Fórmula: C₅H₁₁Cl
Ponto de ebulição: 100°C
Densidade: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16°C
Número MDL : MFCD00013693
Número CAS: 107-84-6
EINECS: 203-525-5
UN: 1107
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b52729e9963a7aee4fe67e1fac87807abb82e91&vid=d4ed7be4b00a62e0e96524c2cfdedf14cf282549&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %