Print…
Pentaerythrityl tetrachloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1295-25G P1295-5G
TCIAP1295-25GEA 185 EUR
TCIAP1295-25G TCIAP1295-5G
Pentaerythrityl tetrachloride ≥98.0% (por GC)
Pentaerythrityl tetrachloride
Fórmula: C₅H₈Cl₄
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Fusão: 95 °C
Densidade: 1,675 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000942
Número CAS: 3228-99-7
EINECS: 221-763-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c3d56beb4d8e2eff12aa42640cd4986a285ddfd&vid=e0076aa801cd8f0883ff15da71da0e1c606c04c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity