3-Hidroxi-3-metilbutanona ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
H0471-25ML
H0471-100ML
TCIAH0471-25MLEA
95
EUR
TCIAH0471-25ML
TCIAH0471-100ML
3-Hidroxi-3-metilbutanona ≥95.0% (por GC)
3-Hidroxi-3-metilbutanona
Fórmula:
C₅H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 138°C Densidade: 0,9595 g/cm³ (13 °C) Ponto de Inflamação: 42°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004460 Número CAS: 115-22-0 EINECS: 204-073-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |