Print…
5-Metil-2-hexanona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
I0087-25ML I0087-500ML
TCIAI0087-25MLEA 17 EUR
TCIAI0087-25ML TCIAI0087-500ML
5-Metil-2-hexanona ≥98.0% (por GC)
5-Metil-2-hexanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Ponto de ebulição: 144°C
Ponto de Fusão: –74°C
Ponto de Inflamação: 36°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008950
Número CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf0b6d70c679f5901d6cc74ff38e3e9889ad641&vid=478a9be903db5124bc507fb2a29f65e402327706&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %