4-Metil-2-pentanona ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M0389-500ML
M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA
26
EUR
TCIAM0389-500ML
TCIAM0389-25ML
4-Metil-2-pentanona ≥99.5% (por GC)
4-Metil-2-pentanona
Fórmula:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Ponto de ebulição: 116°C Ponto de Fusão: -85°C Densidade: 0,801 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 17°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008938 Número CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN: 1245 ADR: 3,II Merck Index: 14,05207 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |