Print…
3-Metilbutanona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M0173-500ML M0173-25ML
TCIAM0173-500MLEA 46 EUR
TCIAM0173-500ML TCIAM0173-25ML
3-Metilbutanona ≥99.0% (por GC)
3-Metilbutanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.13 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Fusão: -92
Ponto de Inflamação: 1°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008919
Número CAS: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18594a1b6a256278082a061f68ff117faf045cd3&vid=82dadf2236a837df9b34ec3ccba504630ebd3a2f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %