Print…
3-Metil-2-pentanona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0388-25ML M0388-5ML
TCIAM0388-25MLEA 112 EUR
TCIAM0388-25ML TCIAM0388-5ML
3-Metil-2-pentanona ≥98.0% (por GC)
3-Metil-2-pentanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 116°C
Densidade: 0,815 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12°C
Número MDL : MFCD00009336
Número CAS: 565-61-7
EINECS: 209-282-1
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd8a072bdabe9b696843c3620979a09a89106e4&vid=9b2a09587b44db2c4c794625f5a6975e2636166e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %