Print…
2,6-Dimetilheptano-4-ona ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diisobutyl Ketone
D0733-25ML D0733-500ML
TCIAD0733-25MLEA 16 EUR
TCIAD0733-25ML TCIAD0733-500ML
2,6-Dimetilheptano-4-ona ≥90.0% (por GC)
2,6-Dimetilheptano-4-ona
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 168°C
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008940
Número CAS: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2e81831a4137d0aa35acb7d65a7fcc2ccd2003e&vid=a3500879269567c75b5b863c147209639451cee8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %