Print…
2,4-Dimetil-3-pentanona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0770-25ML D0770-500ML
TCIAD0770-25MLEA 16 EUR
TCIAD0770-25ML TCIAD0770-500ML
2,4-Dimetil-3-pentanona ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimetil-3-pentanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008918
Número CAS: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb0b4289ae473878c60a2bb9a49c3720a72bbc4&vid=5087e4d08a5781ee1763f212905867ab0bfc28bb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %