Print…

Isovaleraldehyde ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

I0192-25ML I0192-500ML I0192-100ML
TCIAI0192-25MLEA 16 EUR
TCIAI0192-25ML TCIAI0192-500ML TCIAI0192-100ML
Isovaleraldehyde ≥98.0% (por GC)
Isovaleraldehyde
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 3°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007014
Número CAS: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05229
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49ce2a4d82909e2a49f0be2b195438c86e4d4a32&vid=6f789f690e5b4ac86adf454e0f2f0fcbae9e7fad&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR