Print…
Isobutiraldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
I0101-25ML I0101-500ML
TCIAI0101-25MLEA 16 EUR
TCIAI0101-25ML TCIAI0101-500ML
Isobutiraldeído ≥98.0% (por GC)
Isobutiraldeído
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Fusão: -65°C
Densidade: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -25°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006980
Número CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b17243848bfb282438206002ebf0e5e5605aa&vid=c0ba3dca23c80f584ff2319e4de9f138f52806ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %