Print…
2-Methylbutyraldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0166-25ML M0166-500ML M0166-100ML
TCIAM0166-25MLEA 17 EUR
TCIAM0166-25ML TCIAM0166-500ML TCIAM0166-100ML
2-Methylbutyraldehyde ≥95.0% (por GC)
2-Methylbutyraldehyde
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 9°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006984
Número CAS: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 3371
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21ae2c1b4e9e0b4a2d38403784f12beee1fd5cbb&vid=d656363f8650bc5835dbdae78d1e39c07e38c5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %