Print…
2-Etilhexanal ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0125-25ML E0125-500ML
TCIAE0125-25MLEA 16 EUR
TCIAE0125-25ML TCIAE0125-500ML
2-Etilhexanal ≥95.0% (por GC)
2-Etilhexanal
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Fusão: -85°C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 46°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006987
Número CAS: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1191
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9a2c102a72c270e0f25062d4e94a19e9258717&vid=f044e945db72c9ce844ec9632af4fb4187b66491&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 8.0