Print…
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
B1490-25G B1490-5G
TCIAB1490-25GEA 270 EUR
TCIAB1490-25G TCIAB1490-5G
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona
Fórmula: C₆H₁₁BrO
Ponto de ebulição: 188°C
Ponto de Fusão: 76 °C
Densidade: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 66°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000206
Número CAS: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405b96205d6335d5b20644692b6edd41c40789f2&vid=24cda5f284e382cb9b0d3675f65e026d0a0bd963&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %