Print…
2-Ethylhexyl bromide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
B0596-25ML B0596-500ML B0596-100ML
TCIAB0596-25MLEA 16 EUR
TCIAB0596-25ML TCIAB0596-500ML TCIAB0596-100ML
2-Ethylhexyl bromide ≥97.0% (por GC)
2-Ethylhexyl bromide
Fórmula: C₈H₁₇Br
Peso Molecular: 193.13 g/mol
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000220
Número CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78cb7c7e43da79c97ff5dff88b54c24e29358a40&vid=11b765d859db9e5f9d76f41fa0614c2287f001fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %