Print…
2-Bromo-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl bromide
B0617-25G B0617-500G B0617-100G
TCIAB0617-25GEA 16 EUR
TCIAB0617-25G TCIAB0617-500G TCIAB0617-100G
2-Bromo-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-2-metilpropano
Fórmula: C₄H₉Br
Peso Molecular: 137.02 g/mol
Ponto de ebulição: 75°C
Ponto de Fusão: -20
Ponto de Inflamação: 18°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000125
Número CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01555
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2fe01ebf3232182c509714a1e11d2baa1df613&vid=439493afbc4b6168ee5298f58f5a94756148f08e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %