Print…
1-Bromo-3-metilbutano ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0504-25G I0504-500G
TCIAI0504-25GEA 43 EUR
TCIAI0504-25G TCIAI0504-500G
1-Bromo-3-metilbutano ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-3-metilbutano
Fórmula: C₅H₁₁Br
Ponto de ebulição: 121°C
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 21°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000253
Número CAS: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8f168b3bbc3a68053e11639b9b7fdc9be0d4f5&vid=fd58c834c7fb0e1e545428e130f2ede72df0a978&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %