Print…
Pentaerythrityl tetrabromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
P0752-25G P0752-5G
TCIAP0752-25GEA 145 EUR
TCIAP0752-25G TCIAP0752-5G
Pentaerythrityl tetrabromide ≥98.0% (por GC)
Pentaerythrityl tetrabromide
Fórmula: C₅H₈Br₄
Peso Molecular: 387.73 g/mol
Ponto de ebulição: 305
Ponto de Fusão: 163
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000210
Número CAS: 3229-00-3
EINECS: 221-764-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27072073d3094a04be3fc039ac188c81206ff15&vid=5da4cd5db7285a2f044327745f733af0695a5b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity