Print…
n-Triacontane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T0594-25G T0594-5G
TCIAT0594-25GEA 278 EUR
TCIAT0594-25G TCIAT0594-5G
n-Triacontane ≥98.0% (por GC)
n-Triacontane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Densidade: 0,7797 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009410
Número CAS: 638-68-6
EINECS: 211-349-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d6b1381ad7fc8f788c31b9d9b4affe76677673&vid=08a845dd4190bb5666172079188310a90d015140&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency