Print…
n-Tetradecano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0079-25ML T0079-500ML
TCIAT0079-25MLEA 18 EUR
TCIAT0079-25ML TCIAT0079-500ML
n-Tetradecano ≥99.0% (por GC)
n-Tetradecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Ponto de ebulição: 253°C
Ponto de Fusão: 6°C
Densidade: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008986
Número CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed14fe66fa439f06579fe3d4632f6318aa316cbc&vid=7c7f28699b09d01b890be99628d285a2c0261a76&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %