Print…

n-Tetracosane ≥99.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

T0075-25G T0075-500G T0075-100G
TCIAT0075-25GEA 49 EUR
TCIAT0075-25G TCIAT0075-500G TCIAT0075-100G
n-Tetracosane ≥99.0% (por GC)
n-Tetracosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Densidade: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009352
Número CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fb428c33aa3a12c569c7f86d83ac3de0356b18f&vid=537e3799c5fa44f59b9fda3e80b3932cb75bb03a&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR