Print…
n-Tetracontane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
T0449-1G T0449-5G
TCIAT0449-1GEA 128 EUR
TCIAT0449-1G TCIAT0449-5G
n-Tetracontane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
n-Tetracontane
Fórmula: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Peso Molecular: 563.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015267
Número CAS: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae90b7edd855e5e52271dcde161bd25ed22efa0e&vid=6a15efbff45fa52011e62733683775031c4f4bee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency