Print…
n-Pentatriacontane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P0062-1G P0062-10G
TCIAP0062-1GEA 127 EUR
TCIAP0062-1G TCIAP0062-10G
n-Pentatriacontane ≥95.0% (por GC)
n-Pentatriacontane
Fórmula: H₃C(CH₂)₃₃CH₃
Ponto de ebulição: 331°C
Ponto de Fusão: 73,8 °C
Densidade: 0,8157 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059397
Número CAS: 630-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b54e49f930a1a201e254b90551c406598968d434&vid=22e1377802efa836759c49f784bee0e3e5cadf36&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency