Print…
Propargyl amine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
P0911-25ML P0911-5ML
TCIAP0911-25MLEA 127 EUR
TCIAP0911-25ML TCIAP0911-5ML
Propargyl amine ≥97.0% (por GC)
Propargyl amine
Fórmula: C₃H₅N
Peso Molecular: 55.08 g/mol
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Inflamação: 6°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008198
Número CAS: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&vid=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %