Print…
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine
D3388-1G D3388-5G
TCIAD3388-1GEA 33 EUR
TCIAD3388-1G TCIAD3388-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl ≥98.0% (por GC)
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Fórmula: C₂₄H₃₁P
Número MDL : MFCD01862441
Número CAS: 247940-06-3
EINECS: 480-030-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd98e34c39ae8f066ea1a257df81de6ff0061203&vid=fd98e34c39ae8f066ea1a257df81de6ff0061203&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C