Print…
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
P1820-1G P1820-5G
TCIAP1820-1GEA 37 EUR
TCIAP1820-1G TCIAP1820-5G
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Número MDL : MFCD04112717
Número CAS: 192863-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2dff7b8919c18af1333dadf3661ba277b85387&vid=2c2dff7b8919c18af1333dadf3661ba277b85387&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %