Print…
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
P1580-1G P1580-5G
TCIAP1580-1GEA 36 EUR
TCIAP1580-1G TCIAP1580-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Número MDL : MFCD04039954
Número CAS: 438553-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb1b060f5f43a4ef149199862ba72c4949c1563e&vid=cb1b060f5f43a4ef149199862ba72c4949c1563e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%