Print…
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
P1810-1G P1810-5G
TCIAP1810-1GEA 53 EUR
TCIAP1810-1G TCIAP1810-5G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Número MDL : MFCD04115756
Número CAS: 236388-46-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=130eecf3fe9acb88622d5b135775ba21436a2b53&vid=130eecf3fe9acb88622d5b135775ba21436a2b53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 38.00 to 40.20 %