Print…
Potassium phenyltrifluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro(phenyl)borate, Phenyltrifluoroboric acid potassium salt
P1582-1G P1582-25G P1582-5G
TCIAP1582-1GEA 35 EUR
TCIAP1582-1G TCIAP1582-25G TCIAP1582-5G
Potassium phenyltrifluoroborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Potassium phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₆H₅BF₃K
Número MDL : MFCD01318172
Número CAS: 153766-81-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f8cfbe605cb85dfdf6e0e3b71b9a7483f31064&vid=48f8cfbe605cb85dfdf6e0e3b71b9a7483f31064&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %