Potassium(bromomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(Bromomethyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (bromomethyl)trifluoroborate
P1807-1G
P1807-5G
TCIAP1807-1GEA
34
EUR
TCIAP1807-1G
TCIAP1807-5G
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium(bromomethyl)trifluoroborate
Fórmula:
CH₂BBrF₃K Peso Molecular: 200.83 g/mol Ponto de Fusão: 220°C |
Número MDL :
MFCD09265154 Número CAS: 888711-44-2 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |