Print…
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
T0251-250G T0251-25G
TCIAT0251-250GEA 106 EUR
TCIAT0251-250G TCIAT0251-25G
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) ≥96.0% (por GC)
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Fórmula: C₂₉H₅₀O₂
Peso Molecular: 430.71 g/mol
Ponto de Inflamação: 240°C
Número MDL : MFCD00072051
Número CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Merck Index: 14,09495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d41817f60f683437f44d4c16cbcde040111774&vid=e1d41817f60f683437f44d4c16cbcde040111774&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %