Print…
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1-heptanol, 1H,1H,7H-Perfluoro-1-heptanol, 1H,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol
D1101-25G D1101-100G
TCIAD1101-25GEA 16 EUR
TCIAD1101-25G TCIAD1101-100G
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol ≥97.0% (por GC)
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol
Fórmula: C₇H₄F₁₂O
Peso Molecular: 332.09 g/mol
Número MDL : MFCD00039630
Número CAS: 335-99-9
EINECS: 206-406-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41852aa1d68798cdc62a12817bbc1d3aec8b1acd&vid=41852aa1d68798cdc62a12817bbc1d3aec8b1acd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %