Print…
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
T1701-5G T1701-25G
TCIAT1701-5GEA 66 EUR
TCIAT1701-5G TCIAT1701-25G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol ≥95.0% (por GC)
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Fórmula: C₇H₃F₁₃O
Peso Molecular: 350.08 g/mol
Ponto de ebulição: 95°C
Número MDL : MFCD00042433
Número CAS: 375-82-6
EINECS: 206-796-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&vid=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %