Print…
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, Xanthoxylin
D2683-1G D2683-5G
TCIAD2683-1GEA 41 EUR
TCIAD2683-1G TCIAD2683-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 185°C
Número MDL : MFCD00017243
Número CAS: 90-24-4
EINECS: 201-978-3
Merck Index: 14,10067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b8277facaab59d128086585372c917f27a31b6&vid=15b8277facaab59d128086585372c917f27a31b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency