Print…
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimethyl-1-propynylsilane
T1123-100ML T1123-25ML T1123-5ML
TCIAT1123-100MLEA 248 EUR
TCIAT1123-100ML TCIAT1123-25ML TCIAT1123-5ML
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne ≥98.0% (por GC)
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Fórmula: C₆H₁₂Si
Peso Molecular: 112.25 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Densidade: 0.759
Ponto de Inflamação: –4°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009271
Número CAS: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&vid=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %