Print…
tert-Butyl propiolate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Propynoic acid tert-butyl ester, Propiolic acid tert-butyl ester
P1038-25G P1038-5G
TCIAP1038-25GEA 389 EUR
TCIAP1038-25G TCIAP1038-5G
tert-Butyl propiolate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl propiolate
Fórmula: C₇H₁₀O₂
Peso Molecular: 126.16 g/mol
Ponto de ebulição: 53°C
Ponto de Inflamação: 28°C
Número MDL : MFCD00060100
Número CAS: 13831-03-3
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&vid=32c292c38d3b71a8c799ed2213c4522adb11a9d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %