n-Nonacosane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
N0167-1G
N0167-100MG
TCIAN0167-1GEA
152
EUR
TCIAN0167-1G
TCIAN0167-100MG
n-Nonacosane ≥98.0% (por GC)
n-Nonacosane
Fórmula:
H₃C(CH₂)₂₇CH₃ Ponto de ebulição: 440,8 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 63,7 °C Densidade: 0,8083 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009356 Número CAS: 630-03-5 EINECS: 211-126-2 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 65.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...