Print…
n-Hexadecano ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0066-25ML H0066-500ML H0066-100ML
TCIAH0066-25MLEA 17 EUR
TCIAH0066-25ML TCIAH0066-500ML TCIAH0066-100ML
n-Hexadecano ≥98.0% (por GC)
n-Hexadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Ponto de ebulição: 287°C
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 136°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008998
Número CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2d185a1c6a13f018320f97f02b86d5ea0e1a73&vid=603479a5e5d4c0545025c9c12ded75dac6e42d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %