Print…
n-Hexacosane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0050-25G H0050-5G
TCIAH0050-25GEA 66 EUR
TCIAH0050-25G TCIAH0050-5G
n-Hexacosane ≥99.0% (por GC)
n-Hexacosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Ponto de ebulição: 268°C
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Densidade: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009354
Número CAS: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e654e44212e03452bb5670139c18f63baaf7c7&vid=442668d4e0e2d8e005a3d17e88c8ecc73f8330b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency