Print…
n-Heptadecano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0023-25G H0023-250G
TCIAH0023-25GEA 21 EUR
TCIAH0023-25G TCIAH0023-250G
n-Heptadecano ≥99.0% (por GC)
n-Heptadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Ponto de ebulição: 303°C
Ponto de Fusão: 21,2 °C
Densidade: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009002
Número CAS: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a787024ccab6ef8741b38dc7af5e5305560a1ec9&vid=a87ba43a2dfc918c550857f6fa911369bbd5049a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %