Print…
n-Heptacosane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0017-1G H0017-10G
TCIAH0017-1GEA 152 EUR
TCIAH0017-1G TCIAH0017-10G
n-Heptacosane ≥97.0% (por GC)
n-Heptacosane
Fórmula: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
Ponto de ebulição: 270°C
Ponto de Fusão: 59,5 °C
Densidade: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009862
Número CAS: 593-49-7
EINECS: 209-792-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a92ff401b18011a924421cf4456ee2ef4006cc5&vid=cbb7ca53a30f60fac12ad236bc073483fdb6b4a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency