Print…
n-Dodecano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dodecane
D0968-25ML D0968-500ML
TCIAD0968-25MLEA 17 EUR
TCIAD0968-25ML TCIAD0968-500ML
n-Dodecano ≥99.0% (por GC)
n-Dodecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Peso Molecular: 170.34 g/mol
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Fusão: -9.6
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008969
Número CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e254196243654888d269bc1b6c259b10528ba5ea&vid=99af814b1093e32775d674af8cc229acf20eef0e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %